2-Fluorophenylsulphur pentafluoride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49115-1G PC49115-250MG
APOSPC49115-1GEA 178 EUR
APOSPC49115-1G APOSPC49115-250MG
2-Fluorophenylsulphur pentafluoride 97%
2-Fluorophenylsulphur pentafluoride
Formula: C₆H₄F₆S
Pto. Ebullición: 153…155 °C/637mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18909664
Núm. CAS: 864230-02-4
UN: 1993
ADR: 3,III