4-Bromo-2-(trifluoromethyl)quinoline 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49117-1G PC49117-250MG PC49117-5G
APOSPC49117-1GEA 75.4 EUR
APOSPC49117-1G APOSPC49117-250MG APOSPC49117-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)quinoline 96%
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₅BrF₃N
MW: 276,0526 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00277488
Núm. CAS: 18706-25-7