5-(Trifluoromethyl)-3-pyridineboronic acid pinacol ester 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC49119-1G PC49119-250MG
APOSPC49119-1GEA 193 EUR
APOSPC49119-1G APOSPC49119-250MG
5-(Trifluoromethyl)-3-pyridineboronic acid pinacol ester 98%
5-(Trifluoromethyl)-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₅BF₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12198142
Núm. CAS: 1084953-47-8