2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}acetohydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4912-1G PC4912-250MG
APOSPC4912-1GEA 229 EUR
APOSPC4912-1G APOSPC4912-250MG
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}acetohydrazide
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}acetohydrazide
Formula: C₈H₈ClF₃N₄O
MW: 268,63 g/mol
Pto. de fusión: 161…163 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00141298
Núm. CAS: 446276-13-7