1-Boc-3-fluoro-4-piperidone 96%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Piperidinecarboxylic acid, 3-fluoro-4-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-Butyl 3-Fluoro-4-oxo-1-piperidinecarboxylate, tert-Butyl 3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate, 3-Fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-fluoro-4-piperidone, 3-Fluoro-4-oxo-1-piperidinecarboxylic acid tert-Butyl ester, 1-Boc-3-fluoro-4-piperidone
Formula:
C₁₀H₁₆FNO₃ MW: 217,24 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD10566554 Núm. CAS: 211108-50-8 |