4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}butanoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC4913-1G PC4913-500MG PC4913-5G
APOSPC4913-1GEA 275 EUR
APOSPC4913-1G APOSPC4913-500MG APOSPC4913-5G
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}butanoic acid 97%
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}butanoic acid
Formula: C₁₀H₁₀ClF₃N₂O₂
Pto. de fusión: 92…95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00172556
Núm. CAS: 338770-18-6