2-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
PC49139-1G PC49139-500MG
APOSPC49139-1GEA 219 EUR
APOSPC49139-1G APOSPC49139-500MG
2-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine
2-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₄BrF₂N
Densidad: 1,6573 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14525493
Núm. CAS: 1204295-87-3