2-(Difluoromethyl)pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49143-10G PC49143-5G
APOSPC49143-10GEA 366 EUR
APOSPC49143-10G APOSPC49143-5G
2-(Difluoromethyl)pyridine 97%
2-(Difluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₅F₂N
Densidad: 1,204 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 41,7 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226632
Núm. CAS: 114468-01-8
UN: 1993
ADR: 3,III