5-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC49144-1G PC49144-5G
APOSPC49144-1GEA 58 EUR
APOSPC49144-1G APOSPC49144-5G
5-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine 98%
5-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₄BrF₂N
Pto. de fusión: 35…40 °C
Pto. de inflamación: 89,4 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11977429
Núm. CAS: 845827-13-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III