2,3-Difluoro-4-(difluoromethyl)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49147-10G PC49147-1G PC49147-5G
APOSPC49147-10GEA 1860 EUR
APOSPC49147-10G APOSPC49147-1G APOSPC49147-5G
2,3-Difluoro-4-(difluoromethyl)pyridine 95%
2,3-Difluoro-4-(difluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₃F₄N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22199287
Núm. CAS: 1374659-38-7
UN: 1993
ADR: 3,III