3-(Difluoromethyl)aniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49148-1G PC49148-250MG PC49148-5G
APOSPC49148-1GEA 533 EUR
APOSPC49148-1G APOSPC49148-250MG APOSPC49148-5G
3-(Difluoromethyl)aniline 95%
3-(Difluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₇F₂N
MW: 143,137 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18384830
Núm. CAS: 368-99-0