2-(Difluoromethyl)-1,4-difluorobenzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,5-Difluorobenzal fluoride
PC49149-1G PC49149-25G PC49149-5G
APOSPC49149-1GEA 118 EUR
APOSPC49149-1G APOSPC49149-25G APOSPC49149-5G
2-(Difluoromethyl)-1,4-difluorobenzene 97%
2-(Difluoromethyl)-1,4-difluorobenzene
Formula: C₇H₄F₄
MW: 164,1 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12026289
Núm. CAS: 195886-79-4