1,4-Dibromo-3,5-difluorobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,5-Dibromo-1,3-difluorobenzene
PC49154-1G PC49154-5G PC49154-25G
APOSPC49154-1GEA 21.9 EUR
APOSPC49154-1G APOSPC49154-5G APOSPC49154-25G
1,4-Dibromo-3,5-difluorobenzene
1,4-Dibromo-3,5-difluorobenzene
Formula: C₆H₂Br₂F₂
MW: 271,8849 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07783665
Núm. CAS: 128259-71-2