Trifluorometanosulfonato de iterbio (III) hidrato 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Trifluoromethanesulphonic acid ytterbium salt hydrate, Ytterbium(III) trifluoromethanesulphonate hydrate, Ytterbium(III) triflate hydrate, Ytterbium triflate hydrate
PC49155-10G PC49155-25G
APOSPC49155-10GEA 88.6 EUR
APOSPC49155-10G APOSPC49155-25G
Trifluorometanosulfonato de iterbio (III) hidrato 98%
Trifluorometanosulfonato de iterbio (III) hidrato
Formula: C₃F₉O₉S₃Yb·xH₂O
MW: 620.25 g/mol (anhy)
Pto. de fusión: 118…122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03703499
Núm. CAS: 252976-51-5
UN: 3261
ADR: 8 II