4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC49158-10G
PC49158-5G
APOSPC49158-10GEA
306
EUR
APOSPC49158-10G
APOSPC49158-5G
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formula:
C₉H₇F₃O₃ MW: 220,15 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06660317 Núm. CAS: 886503-52-2 |