1-[2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylamino]ethyl-5-cyano-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Proveedor: Apollo Scientific
PC4916-1G PC4916-500MG
APOSPC4916-1GEA 977 EUR
APOSPC4916-1G APOSPC4916-500MG
1-[2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylamino]ethyl-5-cyano-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
1-[2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylamino]ethyl-5-cyano-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Formula: C₁₃H₉ClF₃N₅O₂
Pto. de fusión: 215…217 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00172995
Núm. CAS: 338409-11-3