3-Bromo-5-fluoro-2-metoxipiridina 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC49160-25G
APOSPC49160-25GEA 81.2 EUR
APOSPC49160-25G
3-Bromo-5-fluoro-2-metoxipiridina 98%
3-Bromo-5-fluoro-2-metoxipiridina
Formula: C₆H₅BrFNO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04972397
Núm. CAS: 884494-81-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR