3-Bromo-5-fluoropicolinonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-5-fluoro-2-cyanopyridine
PC49162-1G PC49162-250MG
APOSPC49162-1GEA 255 EUR
APOSPC49162-1G APOSPC49162-250MG
3-Bromo-5-fluoropicolinonitrile
3-Bromo-5-fluoropicolinonitrile
Formula: C₆H₂BrFN₂
MW: 201 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16988825
Núm. CAS: 950670-18-5