2-Bromo-3-fluoro-6-metilpiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49163-1G PC49163-5G
APOSPC49163-1GEA 21.9 EUR
APOSPC49163-1G APOSPC49163-5G
2-Bromo-3-fluoro-6-metilpiridina
2-Bromo-3-fluoro-6-metilpiridina
Formula: C₆H₅BrFN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095061
Núm. CAS: 374633-36-0