Potassium trifluoro(prop-1-en-2-yl)borate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC49166-5G PC49166-25G PC49166-100G
APOSPC49166-5GEA 21.9 EUR
APOSPC49166-5G APOSPC49166-25G APOSPC49166-100G
Potassium trifluoro(prop-1-en-2-yl)borate 95%
Potassium trifluoro(prop-1-en-2-yl)borate
Formula: C3H5BF3K
Pto. de fusión: 274…280 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11052654
Núm. CAS: 395083-14-4
UN: 3261
ADR: 8,II