2-Bromo-5-fluoropyrimidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-bromo-5-fluoropyrimidine
PC49168-1G PC49168-250MG
APOSPC49168-1GEA 60.9 EUR
APOSPC49168-1G APOSPC49168-250MG
2-Bromo-5-fluoropyrimidine 97%
2-Bromo-5-fluoropyrimidine
Formula: C₄H₂BrFN₂
MW: 176.98 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09835164
Núm. CAS: 947533-45-1