(4-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC49173-1G PC49173-250MG
APOSPC49173-1GEA 51 EUR
APOSPC49173-1G APOSPC49173-250MG
(4-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
(4-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
Formula: C₈H₆ClF₃O₂S
Pto. de fusión: 103…107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631932
Núm. CAS: 163295-75-8
UN: 3261
ADR: 8,II