2'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(2-Bromophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC49176-1G
PC49176-5G
PC49176-25G
APOSPC49176-1GEA
109
EUR
APOSPC49176-1G
APOSPC49176-5G
APOSPC49176-25G
2'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone 97%
2'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formula:
C₈H₄BrF₃O MW: 253.0160 g/mol Densidad: 1.645 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 101 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07380806 Núm. CAS: 244229-34-3 |