4-Fluoro-3-nitrophenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC49179-1G PC49179-25G PC49179-5G
APOSPC49179-1GEA 21.9 EUR
APOSPC49179-1G APOSPC49179-25G APOSPC49179-5G
4-Fluoro-3-nitrophenol 97%
4-Fluoro-3-nitrophenol
Formula: C₆H₄FNO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04038714
Núm. CAS: 2105-96-6