4-(Trifluoromethyl)-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49188-100MG PC49188-1G PC49188-250MG
APOSPC49188-100MGEA 0 EUR
APOSPC49188-100MG APOSPC49188-1G APOSPC49188-250MG
4-(Trifluoromethyl)-3-pyridineboronic acid pinacol ester
4-(Trifluoromethyl)-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₅BF₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12198140
Núm. CAS: 1310405-06-1