3-(Difluoromethyl)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49196-1G PC49196-5G PC49196-25G
APOSPC49196-1GEA 0 EUR
APOSPC49196-1G APOSPC49196-5G APOSPC49196-25G
3-(Difluoromethyl)benzonitrile
3-(Difluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₅F₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19053256
Núm. CAS: 55805-13-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III