3-(Difluoromethyl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49197-1G PC49197-250MG PC49197-5G
APOSPC49197-1GEA 111 EUR
APOSPC49197-1G APOSPC49197-250MG APOSPC49197-5G
3-(Difluoromethyl)benzoic acid
3-(Difluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₆F₂O₂
Pto. de fusión: 127…129 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17480442
Núm. CAS: 55805-20-4