Heptafluoro-2-iodopropano 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoro-2-iodopropano
PC4920-100G PC4920-10G PC4920-25G PC4920-500G
APOSPC4920-100GEA 78.3 EUR
APOSPC4920-100G APOSPC4920-10G APOSPC4920-25G APOSPC4920-500G
Heptafluoro-2-iodopropano 98%
Heptafluoro-2-iodopropano
Formula: C₃F₇I
MW: 295,93 g/mol
Pto. Ebullición: 38 °C
Pto. de fusión: –56 °C
Densidad: 2,1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00042089
Núm. CAS: 677-69-0
EINECS: 211-643-3