6-Fluoronicotinato de metilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 6-Fluoronicotinic acid methyl ester, Methyl 6-fluoropyridine-3-carboxylate
PC49205-25G PC49205-5G
APOSPC49205-25GEA 227 EUR
APOSPC49205-25G APOSPC49205-5G
6-Fluoronicotinato de metilo 98%
6-Fluoronicotinato de metilo
Formula: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
Pto. de fusión: 48…52 °C
Pto. de inflamación: 98,9 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095098
Núm. CAS: 1427-06-1