2,3-Dichloro-5-fluoropyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49213-5G
APOSPC49213-5GEA 102 EUR
APOSPC49213-5G
2,3-Dichloro-5-fluoropyridine 98%
2,3-Dichloro-5-fluoropyridine
Formula: C₅H₂Cl₂FN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08669666
Núm. CAS: 185985-40-4