Ácido 2,4-difluorocinámico
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(2,4-Difluorophenyl)acrylic Acid
PC49232-25G
APOSPC49232-25GEA 184 EUR
APOSPC49232-25G
Ácido 2,4-difluorocinámico
Ácido 2,4-difluorocinámico
Formula: C₉H₆F₂O₂
MW: 184,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010317
Núm. CAS: 774-73-2