Ethyl-2-fluoroisobutyrate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC49233-25G PC49233-5G PC49233-1G
APOSPC49233-25GEA 0 EUR
APOSPC49233-25G APOSPC49233-5G APOSPC49233-1G
Ethyl-2-fluoroisobutyrate
Ethyl-2-fluoroisobutyrate
Formula: C₆H₁₁FO₂
Pto. Ebullición: 122…126 °C
Pto. de inflamación: 33 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08062432
Núm. CAS: 55816-69-8
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III