4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49239-25G PC49239-5G
APOSPC49239-25GEA 0 EUR
APOSPC49239-25G APOSPC49239-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formula: C₈H₄BrF₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12406886
Núm. CAS: 220996-80-5