4-Bromo-2-(trifluorometil)benzaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
PC49241-1G PC49241-25G PC49241-5G
APOSPC49241-1GEA 108 EUR
APOSPC49241-1G APOSPC49241-25G APOSPC49241-5G
4-Bromo-2-(trifluorometil)benzaldehído
4-Bromo-2-(trifluorometil)benzaldehído
Formula: C₈H₄BrF₃O
Pto. de fusión: 47…50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09037472
Núm. CAS: 861928-27-0