4-Bromo-2,3-difluoroaniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49248-1G PC49248-25G PC49248-5G
APOSPC49248-1GEA 21.9 EUR
APOSPC49248-1G APOSPC49248-25G APOSPC49248-5G
4-Bromo-2,3-difluoroaniline 97%
4-Bromo-2,3-difluoroaniline
Formula: C₆H₄BrF₂N
Pto. de fusión: 60…62 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09030643
Núm. CAS: 112279-72-8