4-Cloro-3-(trifluorometoxi)anilina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49252-1G PC49252-5G PC49252-250MG
APOSPC49252-1GEA 163 EUR
APOSPC49252-1G APOSPC49252-5G APOSPC49252-250MG
4-Cloro-3-(trifluorometoxi)anilina
4-Cloro-3-(trifluorometoxi)anilina
Formula: C₇H₅ClF₃NO
MW: 211,57 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832255
Núm. CAS: 97608-50-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III