2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49261-10G PC49261-1G PC49261-5G PC49261-25G
APOSPC49261-10GEA 292 EUR
APOSPC49261-10G APOSPC49261-1G APOSPC49261-5G APOSPC49261-25G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₉H₇F₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116032
Núm. CAS: 878001-20-8