3-Amino-2-fluorobenzylalkohol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (3-Amino-2-fluorophenyl)methanol
PC49265-1G PC49265-250MG
APOSPC49265-1GEA 228 EUR
APOSPC49265-1G APOSPC49265-250MG
3-Amino-2-fluorobenzylalkohol 97%
3-Amino-2-fluorobenzylalkohol
Formula: C₇H₈FNO
MW: 141,1429 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11846488
Núm. CAS: 1051899-73-0