2-Bromo-4,5-difluorobenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49270-5G PC49270-1G
APOSPC49270-5GEA 0 EUR
APOSPC49270-5G APOSPC49270-1G
2-Bromo-4,5-difluorobenzaldehyde 95%
2-Bromo-4,5-difluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃BrF₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16659662
Núm. CAS: 476620-54-9