2,3-Difluoro-4-iodobenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49271-1G PC49271-5G
APOSPC49271-1GEA 115 EUR
APOSPC49271-1G APOSPC49271-5G
2,3-Difluoro-4-iodobenzaldehyde
2,3-Difluoro-4-iodobenzaldehyde
Formula: C₇H₃F₂IO
MW: 268.0000 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09835190
Núm. CAS: 885590-99-8