Cloruro de 3-fluoro-5-(trifluorometil)bencenosulfonilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC49272-1G PC49272-5G
APOSPC49272-1GEA 0 EUR
APOSPC49272-1G APOSPC49272-5G
Cloruro de 3-fluoro-5-(trifluorometil)bencenosulfonilo 98%
Cloruro de 3-fluoro-5-(trifluorometil)bencenosulfonilo
Formula: C₇H₃ClF₄O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660226
Núm. CAS: 886499-99-6
UN: 3265
ADR: 8,II