4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC49274-1G PC49274-5G PC49274-10G
APOSPC49274-1GEA 226 EUR
APOSPC49274-1G APOSPC49274-5G APOSPC49274-10G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formula: C₈H₅BrF₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660256
Núm. CAS: 86256-50-0
UN: 3265
ADR: 8,II