Methyl-2-fluoro-3-nitrobenzoate 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49297-1G PC49297-25G PC49297-5G
APOSPC49297-1GEA 0 EUR
APOSPC49297-1G APOSPC49297-25G APOSPC49297-5G
Methyl-2-fluoro-3-nitrobenzoate 99%
Methyl-2-fluoro-3-nitrobenzoate
Formula: C₈H₆FNO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10566813
Núm. CAS: 946126-94-9