Methyl-2-(trifluoromethyl)isonicotinate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49313-250MG PC49313-1G
APOSPC49313-250MGEA 52.2 EUR
APOSPC49313-250MG APOSPC49313-1G
Methyl-2-(trifluoromethyl)isonicotinate 95%
Methyl-2-(trifluoromethyl)isonicotinate
Formula: C₈H₆F₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14698093
Núm. CAS: 588702-68-5