2,2,2-Trifluoro-N-(hidroximetil)acetamida
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,2,2-Trifluoro-N-(hydroxymethyl)acetamide, N-(Hydroxymethyl)trifluoroacetamide
PC49320-25G
APOSPC49320-25GEA 132 EUR
APOSPC49320-25G
2,2,2-Trifluoro-N-(hidroximetil)acetamida
2,2,2-Trifluoro-N-(hidroximetil)acetamida
Formula: C₃H₄F₃NO₂
MW: 143,06 g/mol
Pto. de fusión: 99…103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014416
Núm. CAS: 50667-69-1