4-Fluoro-2-methoxy-5-nitroaniline 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49321-100G PC49321-25G PC49321-5G
APOSPC49321-100GEA 190 EUR
APOSPC49321-100G APOSPC49321-25G APOSPC49321-5G
4-Fluoro-2-methoxy-5-nitroaniline 95+%
4-Fluoro-2-methoxy-5-nitroaniline
Formula: C₇H₇FN₂O₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD23098941
Núm. CAS: 1075705-01-9