4-Cloro-3-(trifluorometoxi)bencilo bromuro 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(Bromomethyl)-1-chloro-2-(trifluoromethoxy)benzene
PC49329-1G PC49329-5G PC49329-25G
APOSPC49329-1GEA 62.5 EUR
APOSPC49329-1G APOSPC49329-5G APOSPC49329-25G
4-Cloro-3-(trifluorometoxi)bencilo bromuro 97%
4-Cloro-3-(trifluorometoxi)bencilo bromuro
Formula: C₈H₅BrClF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660249
Núm. CAS: 886500-93-2
UN: 3265
ADR: 8,II