Ethyl 2,2-Difluoro-2-(trimethylsilyl)acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Ethyl 2,2-difluoro-2-(trimethylsilyl)acetate, 2,2-Difluoro-2-(trimethylsilyl)acetic acid Ethyl ester
PC49333-25G PC49333-1G PC49333-5G
APOSPC49333-25GEA 435 EUR
APOSPC49333-25G APOSPC49333-1G APOSPC49333-5G
Ethyl 2,2-Difluoro-2-(trimethylsilyl)acetate 95%
Ethyl 2,2-Difluoro-2-(trimethylsilyl)acetate
Formula: C₇H₁₄F₂O₂Si
MW: 196,27 g/mol
Pto. Ebullición: 55 °C/20mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973092
Núm. CAS: 205865-67-4
UN: 1993
ADR: 3,III