(2-Fluorobenzyl)hydrazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC49334-10G PC49334-25G PC49334-5G
APOSPC49334-10GEA 143 EUR
APOSPC49334-10G APOSPC49334-25G APOSPC49334-5G
(2-Fluorobenzyl)hydrazine 95%
(2-Fluorobenzyl)hydrazine
Formula: C₇H₉FN₂
MW: 140,1582 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07785903
Núm. CAS: 51859-98-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III