3'-(Trifluorometil)acetofenona 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-[3-(Trifluorometil)fenil]etan-1-ona
PC49336-25G PC49336-500G
APOSPC49336-25GEA 0 EUR
APOSPC49336-25G APOSPC49336-500G
3'-(Trifluorometil)acetofenona 96%
3'-(Trifluorometil)acetofenona
Formula: C₉H₇F₃O
MW: 188,15 g/mol
Pto. Ebullición: 198…200 °C
Densidad: 1,235 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000391
Núm. CAS: 349-76-8